Learn More
Mezcla de fumonisinas B1 y B2 50 μg/ml en acetonitrilo/agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fumonisin B1∣Fumonisin B2 |
| CAS | 116355-83-0, 116355-84-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Fumonisin B1∣Fumonisin B2 |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Tipo de solución | Mezcla |
| Solvent or Matrix | Acetonitrilo/agua |
| Industry Type | Pruebas medioambientales |
| Cantidad | 5 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Fumonisin B1 50 μg/mL∣Fumonisin B2 50 μg/mL |