Learn More
Mezcla de fumonisinas B1 y B2 50 μg/ml en acetonitrilo/agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fumonisin B1∣Fumonisin B2 |
| CAS | 116355-83-0, 116355-84-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Fumonisin B1∣Fumonisin B2 |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Tipo de solución | Mixture |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile/Water |
| Industry Type | Environmental Testing |
| Cantidad | 1 mL |