Learn More
Fumonisina B2 (> 90%), CTR
Código de producto. 30389508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30389508 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30389508 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF9738702.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumonisin B2
CAS 116355-84-1
Fórmula molecular C34 H59 N O14
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 1,2,3-Propanetricarboxylic acid, 1,1'-[1-(12-amino-9,11-dihydroxy-2-methyltridecyl)-2-(1-methylpentyl)-1,2-ethanediyl] ester, [2S-[1[1R*(S*),2S*(S*),2(S*)],2R*,9S*,11R*,12R*]]-, Fumonisin B2
Fórmula InChI InChI=1S/C34H59NO14/c1-5-6-12-21(3)32(49-31(43)18-24(34(46)47)16-29(40)41)27(48-30(42)17-23(33(44)45)15-28(38)39)14-20(2)11-9-7-8-10-13-25(36)19-26(37)22(4)35/h20-27,32,36-37H,5-19,35H2,1-4H3,(H,38,39)(H,40,41)(H,44,45)(H,46,47)/t20-,21+,22-,23+,24+,25+,26-,27-,32+/m0/s1
SMILES CCCC[C@@H](C)[C@@H](OC(=O)C[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O)[C@H](C[C@@H](C)CCCCCC[C@@H](O)C[C@H](O)[C@H](C)N)OC(=O)C[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,16R,18S,19S)-19-amino-6-[(3R)-3,4-dicarboxibutanoil]oxi-16,18-dihidroxi-5,9-dimetilicosan-7-il]oxi-2-oxoetil]butanodioico
Peso molecular (g/mol) 705.83
Formula Weight (peso de la fórmula) 705.3936