Learn More
Fumonisin B1, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18772474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18772474 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 18772474 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 3103/1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Inhibitor of sphingosine N-acyltransferase
Mycotoxin produced by Fusarium moniliforme. Potently inhibits sphingosine N-acyltransferase (ceramide synthase), causing an accumulation of sphingoid bases (IC50 ∽ 75 nM). Also inhibits protein phosphatases; IC50 values are 80, 300, 400, 500 and 3000 μM for PP5, PP2Cα, PP2A, PP1γ2 and PP2B respectively.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumonisin B1
CAS 116355-83-0
Fórmula molecular C34H59NO15
Cantidad 1 mg
Sinónimo macrofusine, fumonisin b1, 2r,2'r-1,2,3-propanetricarboxylic acid 1,1'-1s,2r-1-2s,4r,9r,11s,12s-12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl-2-1r-1-methylpentyl-1,2-ethanediyl ester, 2s-2-2-5r,6r,7s,9s,11r,16r,18s,19s-19-amino-6-3r-3,4-dicarboxybutanoyl oxy-11,16,18-trihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl oxy-2-oxoethyl butanedioic acid
Clave InChI UVBUBMSSQKOIBE-UWCNXKJPSA-N
SMILES CCCCC(C)C(C(CC(C)CC(CCCCC(CC(C(C)N)O)O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,11R,16R,18S,19S)-19-amino-6-[(3R)-3,4-dicarboxibutanoil]oxi-11,16,18-trihidroxi-5,9-dimetilicosan-7-il]oxi-2-oxoetil]butanodioico
Peso molecular (g/mol) 721.838
PubChem CID 16760030
Formula Weight (peso de la fórmula) 721.83
Porcentaje de pureza >98%