Learn More
Fumonisina B1, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10667694 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10667694 5 mg 5 miligramos
10741361 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10667694 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 328250050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
La fumonisina, n.° de CAS 116355-83-0, también conocida como Macrofusina, es una micotoxina permeable a las células que es un inhibidor de la esfingosina N-acetil transferasa.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La fumonisina es un metabolito fúngico que es una micotoxina permeable a las células que puede detener la biosíntesis de esfingolípidos mediante la inhibición de la esfingosina N-acetil transferasa
Aplicaciones
• Puede inhibir enormemente la esfingosina N-acil transferasa (ceramida sintasa), causando una acumulación de bases esfingoides
•También es una proteína serina y un inhibidor de la fosfatasa treonina
• Puede inhibir selectivamente la biosíntesis de esfingomielina en células neuronales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116355-83-0
Fórmula molecular C34H59NO15
Peso molecular (g/mol) 721.8
Número MDL MFCD00133349
Clave InChI UVBUBMSSQKOIBE-UWCNXKJPSA-N
Sinónimo macrofusine, fumonisin b1, 2r,2'r-1,2,3-propanetricarboxylic acid 1,1'-1s,2r-1-2s,4r,9r,11s,12s-12-amino-4,9,11-trihydroxy-2-methyltridecyl-2-1r-1-methylpentyl-1,2-ethanediyl ester, 2s-2-2-5r,6r,7s,9s,11r,16r,18s,19s-19-amino-6-3r-3,4-dicarboxybutanoyl oxy-11,16,18-trihydroxy-5,9-dimethylicosan-7-yl oxy-2-oxoethyl butanedioic acid
PubChem CID 16760030
Nombre IUPAC ácido (2S)-2-[2-[(5R,6R,7S,9S,11R,16R,18S,19S)-19-amino-6-[(3R)-3,4-dicarboxibutanoil]oxi-11,16,18-trihidroxi-5,9-dimetilicosan-7-il]oxi-2-oxoetil]butanodioico
SMILES CCCCC(C)C(C(CC(C)CC(CCCCC(CC(C(C)N)O)O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O)OC(=O)CC(CC(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumonisin B1
Color Claro a blanco
Análisis elemental 55.00 to 58.00%C, 1.60 to 2.20%N
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Cantidad 5 mg
Índice Merck 15, 4318
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,acetonitrile
Formula Weight (peso de la fórmula) 721.8
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fumonisin B1
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.