Learn More
Fumitremorgina C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fumitremorgin C |
| CAS | 118974-02-0 |
| Fórmula molecular | C22 H25 N3 O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (5aS,12S,14aS)-1,2,3,5a,6,11,12,14a-Octahydro-9-methoxy-12-(2-methyl-1-propen-1-yl)-5H,14H-pyrrolo[1'',2'':4',5']pyrazino[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indole-5,14-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H25N3O3/c1-12(2)9-18-20-15(14-7-6-13(28-3)10-16(14)23-20)11-19-21(26)24-8-4-5-17(24)22(27)25(18)19/h6-7,9-10,17-19,23H,4-5,8,11H2,1-3H3/t17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2c3C[C@@H]4N([C@@H](C=C(C)C)c3[nH]c2c1)C(=O)[C@@H]5CCCN5C4=O |
| Peso molecular (g/mol) | 379.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 379.1896 |