Learn More
Fumitremorgin C, MedChemExpress
Código de producto. 16449905
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
250 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
250 microgramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16449905 250 μg 250 microgramos
16412589 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16449905 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2143
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress Fumitremorgin C is a potent and selective ABCG2/BRCP inhibitor.
Fumitremorgin C is a potent and selective ABCG2/BRCP inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumitremorgin C
CAS 118974-02-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H25N3O3
Cantidad 250 μg
Sinónimo 12α-Fumitremorgin C
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (131.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@]1([H])CC2=C([C@H](/C=C(C)\C)N13)NC4=C2C=CC(OC)=C4)N5[C@](CCC5)([H])C3=O
Peso molecular (g/mol) 379.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.45
Porcentaje de pureza 98.26%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death