Learn More
Cloruro de fumarilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fumaryl Chloride |
| CAS | 627-63-4 |
| Fórmula molecular | C4H2Cl2O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (2E)-2-Butenedioyl Dichloride, Fumaric acid chloride, Fumaric Acid Dichloride, Fumaric Dichloride, Fumaroyl Dichloride, Fumaryl Chloride, Fumaryl Dichloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H2Cl2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H/b2-1+ |
| SMILES | ClC(=O)\C=C\C(=O)Cl |
| Nombre IUPAC | dicloruro de (E)-but-2-enodioilo |
| Peso molecular (g/mol) | 152.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 151.9432 |