Learn More
Cloruro de fumarilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491908
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491908 25 g 25 g
11401918 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491908 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14540.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 627-63-4 | C4H2Cl2O2 | 152.958 g/mol
Fumaryl chloride was used in the preparation of high molecular weight poly(propylene fumarate). The photodissociation dynamics of fumaryl chloride was studied. It is used in agrochemicals and pharmaceuticals manufacturing. Also used as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds. It is an acid halide building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de fumarilo se utilizó en la preparación de poli(fumarato de propileno) de alto peso molecular. Se ha estudiado la dinámica de fotodisociación del cloruro de fumarilo. Se utiliza en la fabricación de productos agroquímicos y farmacéuticos. También se utiliza como intermediario para colorantes, auxiliares textiles y compuestos de peróxido. Es un compuesto básico de haluro de ácido.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Es sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes, metales activos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 627-63-4
Fórmula molecular C4H2Cl2O2
Peso molecular (g/mol) 152.958
Número MDL MFCD00000733
Clave InChI ZLYYJUJDFKGVKB-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo fumaryl chloride, fumaroyl dichloride, fumaroyl chloride, fumarylchlorid, chlorure de fumaryle, fumarylchlorid czech, 2-butenedioyl dichloride, e, 2-butenedioyl dichloride, 2e, dichlorid kyseliny fumarove, fumaryl dichloride
PubChem CID 5325504
Nombre IUPAC dicloruro de (E)-but-2-enodioilo
SMILES C(=CC(=O)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumaryl chloride
Punto de fusión -2°C
Densidad 1.413
Punto de ebullición 159°C to 161°C
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Olor Acrid
Índice de refracción 1.5
Cantidad 25 g
Número UN UN1780
Beilstein 1721342
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.97
Porcentaje de pureza 95%