Learn More
Fumaronitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295711 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10295711 5 g Frasco de vidrio 5 g
10397891 25 g Frasco de vidrio 25 g
10657294 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10295711
Marca: Thermo Scientific Acros 157400050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 764-42-1 | C4H2N2 | 78.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 764-42-1
Fórmula molecular C4H2N2
Peso molecular (g/mol) 78.06
Número MDL MFCD00001928
Clave InChI KYPOHTVBFVELTG-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo fumaronitrile, fumarodinitrile, furmaronitrile, fumaric nitrile, 2-butenedinitrile, e, 2-butenedinitrile, 2e, trans-1,2-dicyanoethylene, trans-1,2-dicyanoethene, 2e-but-2-enedinitrile, e-1,2-dicyanoethylene
PubChem CID 637930
Nombre IUPAC (E)-but-2-enodinitrilo
SMILES C(=CC#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumaronitrile
Punto de fusión 95.0°C to 98.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 186.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NCCH=CHCN
Cantidad 5 g
Beilstein 02, I, 302
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.06
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals