Learn More
Fumaronitrilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353726 1 g 1 g
11363726 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14911.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 764-42-1 | C4H2N2 | 78.074 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 764-42-1
Fórmula molecular C4H2N2
Peso molecular (g/mol) 78.074
Número MDL MFCD00001928
Clave InChI KYPOHTVBFVELTG-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo fumaronitrile, fumarodinitrile, furmaronitrile, fumaric nitrile, 2-butenedinitrile, e, 2-butenedinitrile, 2e, trans-1,2-dicyanoethylene, trans-1,2-dicyanoethene, 2e-but-2-enedinitrile, e-1,2-dicyanoethylene
PubChem CID 637930
Nombre IUPAC (E)-but-2-enodinitrilo
SMILES C(=CC#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumaronitrile
Punto de fusión 94°C to 99°C
Punto de ebullición 186°C
Olor Recognizable
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 969245
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.07
Porcentaje de pureza ≥98%