Learn More
Ácido Fúmarico, TRC
Código de producto. 30003486
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30003486 500 mg 500 miligramos
17944935 1 g 1 g
17974715 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003486 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF500380500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-17-8
Fórmula molecular C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 116.07
Sinónimo (E)-Butenedioic Acid, Fumaric Acid, Malic Acid Imp. A (EP), Aspartic Acid Imp. B (EP), Imp. A (EP), 2-Butenedioic acid (E)-, Fumaric acid (8CI), (2E)-But-2-enedioic acid, (E)-2-Butenedioic acid, 2-(E)-Butenedioic acid, 2-Butenedioic acid, (E)-, Allomaleic acid, Bakeshure 451, Bakeshure 470, Boletic acid, FC 33, FC 33 (acid), Lichenic acid, NSC 2752, Petrom, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic acid, trans-2-Butenedioic acid, trans-Butenedioic acid
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enedioico
SMILES OC(=O)\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumaric acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.011
Porcentaje de pureza >95%