Learn More
Éster tert-butílico de ácido fúmico (>90%), TRC
Código de producto. 30406516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30406516 25 g
30397899 500 mg
30400619 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406516 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF50039525G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 135355-96-3
Fórmula molecular C8H12O4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Sinónimo (2E)-2-Butenedioic Acid Mono(1,1-dimethylethyl) Ester, (E)-4-tert-Butoxy-4-oxobut-2-enoic Acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumaric Acid tert-Butyl Ester
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O4/c1-8(2,3)12-7(11)5-4-6(9)10/h4-5H,1-3H3,(H,9,10)/b5-4+
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0736