Learn More
Éster monometílico de ácido fúmarico, TRC
Código de producto. 30138434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138434 50 mg 50 miligramos
30135495 25 g 25 g
30004194 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF50039050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2756-87-8
Fórmula molecular C5 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 130.1
Sinónimo Monomethyl Fumarate, (2E)-2-Butenedioic acid 1-methyl ester, (E)-2-Butenedioic acid monomethyl ester, Fumaric acid methyl ester, Fumaric acid monomethyl ester, Methyl hydrogen fumarate, Monomethyl fumarate
Nombre IUPAC (E)-4-metaxi-4-oxobut-2-ácido enoico
SMILES COC(=O)\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Monomethyl Fumarate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.0266