Learn More
Éster monometil-d5 de ácido fúmarico, TRC
Código de producto. 30393655
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393655 10 mg
30404462 50 mg
30403937 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30393655 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF50039310MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1616345-45-9
Fórmula molecular C5HD5O4
Peso molecular (g/mol) 135.13
Sinónimo (2E)-2-Butenedioic Acid 1-Methyl Ester-d5, (E)-2-Butenedioic Acid Monomethyl Ester-d5, Fumaric Acid Methyl Ester-d5, Methyl Hydrogen Fumarate-d5, Monomethyl Fumarate-d5
SMILES OC(/C([2H])=C([2H])/C(OC([2H])([2H])[2H])=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumaric Acid Monomethyl Ester-d5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+/i1D3,2D,3D