Learn More
Éster monometílico del ácido fumárico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fumaric Acid Monomethyl Ester-d3 |
| CAS | 1616345-41-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C5H3D3O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2E)-2-Butenedioic Acid 1-Methyl Ester-d3, (E)-2-Butenedioic Acid Monomethyl Ester-d3, Fumaric Acid Methyl Ester-d3, Methyl Hydrogen Fumarate-d3, Monomethyl Fumarate-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H6O4/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)/b3-2+/i1D3 |
| SMILES | OC(/C=C/C(OC([2H])([2H])[2H])=O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido (E)-4-(metoxi-d3)-4-oxobut-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 133.12 |
| Mostrar más |