Learn More
Éster monoetílico de ácido fumárico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fumaric acid monoethyl ester |
| Punto de fusión | 64°C to 69°C |
| Color | De beige a blanco |
| Punto de ebullición | 147°C (16.0 mmHg) |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | HO2CCH=CHCO2C2H5 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 02, 741 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Fumaric acid monoethyl ester