Learn More
Éster monoetil-d5 del ácido fumárico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fumaric Acid Monoethyl-d5 Ester |
| CAS | 1266398-64-4 |
| Fórmula molecular | C6H3D5O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2E)-2-Butenedioic Acid 1-Ethyl-d5 Ester, (2E)-2-Butenedioic Acid Monoethyl-d5 Ester, Fumaric Acid-d5 Ethyl Ester, (E)-4-(Ethoxy-d5)-4-oxo-2-butenoic Acid, Ethyl-d5 Hydrogen Fumarate, Monoethyl-d5 Fumarate, Monoethyl-d5 Fumerate, Monoethyl-d5 trans-2-Butenedioate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O4/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)C=CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-oxo-4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)but-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 149.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0736 |