Learn More
Ácido fumárico, Mikromol™
Descripción
Ácido fumárico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fumaric acid |
| CAS | 110-17-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Fumaric acid |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C4 H4 O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | (E)-Butenedioic Acid, Fumaric Acid, Malic Acid Imp. A (EP), Aspartic Acid Imp. B (Pharmeuropa), Aspartic Acid Imp. B (EP), Imp. A (EP), (2E)-But-2-enedioic Acid, Asparagine Monohydrate Impurity D, Aspartic Acid Impurity B, Magnesium Aspartate Dihydrate Impurity C, Malic Acid Impurity A, Asparagine Impurity D, Magnesium Aspartate Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido (E)-but-2-enedioico |
| Mostrar más |