Learn More
Ácido fumárico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10775521 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10775521 500 g 500 GR
1 options
Código de producto. 10775521 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor F/2070/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 110-17-8
Punto de fusión 295°C
Color Blanco
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C4H4O4
Número MDL MFCD00002700
Cantidad 500 g
Sinónimo fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
Clave InChI VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enedioico
Peso molecular (g/mol) 116.07
PubChem CID 444972
ChEBI CHEBI:18012
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.07g/mol
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fumaric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2