Learn More
Éster dimetílico del ácido fumárico, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310602
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310602 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30310602 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC13955800100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumaric acid dimethyl ester
CAS 624-49-7
Nombres de analitos o componentes Fumaric acid dimethyl ester
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C6 H8 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (2E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, (E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid, Fumaric Acid Dimethyl Ester, (2E)-2-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, (E)-But-2-enedioic Acid Dimethyl Ester, AZL-O 211089, Allomaleic Acid Dimethyl Ester, BG 00012, Boletic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl (E)-2-Butenedioate, Dimethyl (E)-Butenedioate, Dimethyl Fumarate, Dimethyl trans-Ethylenedicarboxylate, Methyl Fumarate, NSC 167432, NSC 25942, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, trans-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, Fumaric acid dimethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
SMILES COC(=O)\C=C\C(=O)OC
Nombre IUPAC dimetil (E)-but-2-enodioato
Peso molecular (g/mol) 144.13
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 144,0423 g/mol