Learn More
Éster dimetílico del ácido fumárico 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30316994
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30316994 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30316994 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA13955800AL1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Fumaric acid dimethyl ester
CAS 624-49-7
Nombres de analitos o componentes Fumaric acid dimethyl ester
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H8 O4
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (2E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, (E)-2-Butenedioic Acid 1,4-Dimethyl Ester, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid, Fumaric Acid Dimethyl Ester, (2E)-2-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, (E)-But-2-enedioic Acid Dimethyl Ester, AZL-O 211089, Allomaleic Acid Dimethyl Ester, BG 00012, Boletic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl (E)-2-Butenedioate, Dimethyl (E)-Butenedioate, Dimethyl Fumarate, Dimethyl trans-Ethylenedicarboxylate, Methyl Fumarate, NSC 167432, NSC 25942, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid Dimethyl Ester, trans-Butenedioic Acid Dimethyl Ester, Fumaric acid dimethyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
SMILES COC(=O)\C=C\C(=O)OC
Nombre IUPAC dimetil (E)-but-2-enodioato
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 144.13
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 144,0423 g/mol