Learn More
Ácido fumárico, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286233 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
100 GR
2.50 Kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10286233 100 g Frasco de plástico 100 GR
10274720 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10744801 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10423025 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10286233 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 119751000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25.90€
    22.65€ / 100 g
    Ahorro 3.25€
    12% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 110-17-8 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-17-8
Fórmula molecular C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 116.07
Número MDL MFCD00002700
Clave InChI VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
PubChem CID 444972
ChEBI CHEBI:18012
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumaric acid
Punto de fusión 295.0°C to 300.0°C
Color Blanco
Densidad 1.6200g/mL
Temperatura de inflamación 230°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HO2CCH=CHCO2H
Cantidad 100 g
Beilstein 02, IV, 2202
Fieser 05,319
Índice Merck 15, 4316
Gravedad específica 1.62
Información de solubilidad Solubility in water: 6.3g/l (25°C). Other solubilities: 0.72g/100g ether (25°C)- 1.72g/100g acetone,(30°C)- 5.76g/100 g 95% alcohol (30°C),practically insoluble in chloroform,carbon tetra-,chloride and benzene
Nombre IUPAC ácido (2E)-but-2-enedioico
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.07
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fumaric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2