Learn More
Ácido fumárico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434423 10,000 g 10000 g
11414423 500 g 500 g
11424423 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11434423 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10976.0C
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 110-17-8 | C4H4O4 | 116.07 g/mol
Fumaric acid is used as a food additive and acid regulator. It is used in the production of polyester resins and polyhydric alcohols. It is also used as a mordant for dyes, paint additives, coating additives, plasticizers, processing aids and specific to petroleum production. Further, it is used in dentifrices as a stain remover and to make other chemicals. In addition to this, it is used in rosin esters, drying oils, printing inks and flavoring agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido fumárico se utiliza como aditivo alimentario y regulador de ácido. Se utiliza en la producción de resinas de poliéster y alcoholes polihídricos. También se utiliza como mordiente para colorantes, aditivos de pintura, aditivos de recubrimiento, plastificantes, ayudas de procesamiento y específicos para la producción de petróleo. Además, se utiliza en dentífricos como quitamanchas y para hacer otros productos químicos. Además, se utiliza en ésteres de resina, aceites de secado, tintas de impresión y aromatizantes.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y ácido sulfúrico concentrado. Ligeramente soluble en éter etílico y acetona. Insoluble en cloroformo, aceite de oliva, tetracloruro de carbono, xileno, alcanfor fundido, amoniaco líquido y benceno.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes, aminas y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-17-8
Fórmula molecular C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 116.07
Número MDL MFCD00002700
Clave InChI VZCYOOQTPOCHFL-OWOJBTEDSA-N
Sinónimo fumaric acid, 2-butenedioic acid, trans-butenedioic acid, allomaleic acid, boletic acid, lichenic acid, tumaric acid, 2e-but-2-enedioic acid, butenedioic acid, trans-2-butenedioic acid
PubChem CID 444972
ChEBI CHEBI:18012
Nombre IUPAC ácido (E)-but-2-enedioico
SMILES OC(=O)\C=C\C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumaric acid
Punto de fusión ∼299°C (sublimation)
Densidad 1.625
pH 2.1
Temperatura de inflamación 273°C (523°F)
Olor Odorless
Cantidad 10,000 g
Beilstein 605763
Índice Merck 14,4287
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and concentrated sulfuric acid. Slightly soluble in ethyl ether and acetone. Insoluble in chloroform,olive oil,carbon tetrachloride,xylene,molten camphor,liquid ammonia and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.07
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fumaric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Fumaric acid