Learn More
Ácido Fúmarico-13C4, TRC
Código de producto. 30004625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004625 1 mg 1 miligramo
30005249 5 mg 5 miligramos
30007857 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5003821MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 201595-62-2
Fórmula molecular 13C4H4O4
Peso molecular (g/mol) 120.04
Sinónimo (2E)-2-Butenedioic Acid-13C4, (2E)-But-2-enedioic Acid-13C4, (E)-2-Butenedioic Acid-13C4, 2-(E)-Butenedioic Acid-13C4, (E)-Butenedioic Acid-13C4, Allomaleic Acid-13C4, Bakeshure 451-13C4, Bakeshure 470-13C4, Boletic Acid-13C4, FC 33-13C4, Lichenic Acid-13C4, NSC 2752-13C4, Petrom-13C4, trans-1,2-Ethylenedicarboxylic Acid-13C4, trans-2-Butenedioic Acid-13C4, trans-Butenedioic Acid-13C4;
SMILES O=[13C](O)/[13C]([H])=[13C]([H])/[13C](O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumaric Acid-13C4
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b2-1+/i1+1,2+1,3+1,4+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0244
Porcentaje de pureza >95%