Learn More
Fumarate hydratase-IN-1, MedChemExpress
Descripción
Fumarate hydratase-IN-1 (compound 2) is a cell-permeable fumarate hydratase inhibitor. Fumarate hydratase-IN-1 has antiproliferative activity against several cancer cell lines with a mean IC50 of 2.2 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fumarate hydratase-IN-1 |
| CAS | 1644060-37-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C27H30N2O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (111.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble) |
| SMILES | O=C(OCC)[C@]1([C@H](CC(NC)=O)C2=O)C(N2CC(C=C3)=CC=C3C4=CC=CC=C4)=CCCC1 |
| Peso molecular (g/mol) | 446.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 446.54 |
| Mostrar más |