Learn More
Fumaraldehído bis(dimetilacetal), 90 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fumaraldehyde bis(dimethylacetal) |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 1.0100g/mL |
| Punto de ebullición | 100°C to 103°C (15.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 80°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 88% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | (CH3O)2CHCH=CHCH(OCH3)2 |
| Cantidad | 1 g |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Fumaraldehyde bis(dimethylacetal)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación