Learn More
Fumagillol, TRC
Código de producto. 30408335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408335 10 mg
30406592 1 mg
30404123 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86266010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108102-51-8
Fórmula molecular C16 H26 O4
Peso molecular (g/mol) 282.38
Sinónimo (3R,4S,5S,6R)-5-Methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2-oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]octan-6-ol, (3R,4S,5S,6R)-5-Methoxy-4-[(2R,3R)-2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]octan-6-ol, [3R-[3α,4α(2R*,3R*),5β,6β]]-5-Methoxy-4-[2-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)oxiranyl]-1-oxaspiro[2.5]octan-6-ol, (-)-Fumagillol, FOS 37
Nombre IUPAC (3R,4S,5S,6R)-5-metoxi-4-[(2R,3R)-2-metil-3-(3-metilbut-2-enil)oxiran-2-yl]-1-oxaspiro[2,5]octan-6-ol
SMILES CO[C@@H]1[C@H](O)CC[C@]2(CO2)[C@H]1[C@@]3(C)O[C@@H]3CC=C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumagillol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26O4/c1-10(2)5-6-12-15(3,20-12)14-13(18-4)11(17)7-8-16(14)9-19-16/h5,11-14,17H,6-9H2,1-4H3/t11-,12-,13-,14-,15+,16+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1831