Learn More
Fumagillin, MedChemExpress
Código de producto. 16488598
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488598 10 mg 10 miligramos
16453796 25 mg 25 miligramos
16452269 1 mg 1 miligramo
16401058 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16488598 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0751
MedChemExpress Fumagillin(NSC9168) is an antimicrobial compound first isolated in 1949 from the fungus Aspergillus fumigatu. Fumagillin can inhibits HIV‐1 infection through the inhibition of HIV-1 viral protein R (Vpr) activity.
Fumagillin(NSC9168) is an antimicrobial compound first isolated in 1949 from the fungus Aspergillus fumigatu. Fumagillin can inhibits HIV‐1 infection through the inhibition of HIV-1 viral protein R (Vpr) activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fumagillin
Forma física Solid
CAS 23110-15-8
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H34O7
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo Amebacilin NSC9168
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (109.04 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@]1([C@@H](C/C=C(C)/C)O1)[C@]([C@@H]2OC)([H])[C@]3(CC[C@H]2OC(/C=C/C=C/C=C/C=C/C(O)=O)=O)CO3
Peso molecular (g/mol) 458.54
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.54
Porcentaje de pureza 95.0%