Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fulvestrant |
| Cantidad | 250 mg |
| Solubilidad | Solución transparente (0,1 g en 10 ml de etanol) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 606,77 |
| Forma física | Polvo |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | ≥ 98,5% (HPLC) |