Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fulvestrant
Código de producto. 16627042 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16627042 50 mg 50 miligramos
16617042 1 g 1 g
16637042 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16627042 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 465780500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    149.00€
    126.65€ / 50 miligramos
    Ahorro 22.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129453-61-8
Fórmula molecular C32 H47 F5 O3 S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fulvestrant
Cantidad 50 mg
Solubilidad Solución transparente (0,1 g en 10 ml de etanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 606,77
Forma física Polvo
Tipo de producto Reactivo
Pureza ≥ 98,5% (HPLC)