Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fulvestrant |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Solución transparente (0,1 g en 10 ml de etanol) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 606,77 |
| Forma física | Polvo |
| Tipo de producto | Reactivo |
| Pureza | ≥ 98,5% (HPLC) |
| Clave InChI | VWUXBMIQPBEWFH-WCCTWKNTSA-N |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@H]([C@@H]1CC[C@@H]2O)[C@H](CCCCCCCCCS(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)CC1=CC(O)=CC=C31 |
| Nombre IUPAC | (1S,3aS,3bR,4R,9bS,11aS)-11a-methyl-4-[9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentanesulfinyl)nonyl]-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthrene-1,7-diol |
| Mostrar más |