Learn More
Fulvestrant, TRC
Código de producto. 18081430
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18081430 25 mg 25 miligramos
18063640 100 mg 100 miligramos
17939959 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18081430 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86250025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129453-61-8
Fórmula molecular C32 H47 F5 O3 S
Peso molecular (g/mol) 606.77
Sinónimo 7α-[9-[(RS)-(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, Faslodex, Fulvestrant, ICI 182780, ZD 182780, ZD 9238, ZM 182780
Nombre IUPAC (7R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-7-[9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentilsulfinil)nonilo]-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantoreno-3,17-diol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H](CCCCCCCCCS(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)Cc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fulvestrant
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H47F5O3S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-41(40)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,41?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 606.3166
Porcentaje de pureza >95%