Learn More
Fulvestrant, MedChemExpress
Código de producto. 16401947
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16401947 50 mg 50 miligramos
16455788 10 mg 10 miligramos
16406266 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16401947 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13636
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
MedChemExpress Fulvestrant (ICI 182780) is a pure antiestrogen and a potent estrogen receptor (ER) antagonist with an IC50 of 9.4 nM. Fulvestrant is also a GPR30 agonist. Fulvestrant effectively inhibits the growth of ER-positive MCF-7 cells with an IC50 of 0.29 nM. Fulvestrant also induces autophagy and has antitumor efficacy.
Fulvestrant (ICI 182780) is a pure antiestrogen and a potent estrogen receptor (ER) antagonist with an IC50 of 9.4 nM. Fulvestrant is also a GPR30 agonist. Fulvestrant effectively inhibits the growth of ER-positive MCF-7 cells with an IC50 of 0.29 nM. Fulvestrant also induces autophagy and has antitumor efficacy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fulvestrant
CAS 129453-61-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H47F5O3S
Cantidad 50 mg
Sinónimo ICI 182780 ZD 9238 ZM 182780
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (412.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@@H](O)CC[C@@]1([H])[C@]3([H])[C@H](CCCCCCCCCS(CCCC(F)(F)C(F)(F)F)=O)CC4=C(C=CC(O)=C4)[C@@]3([H])CC2
Peso molecular (g/mol) 606.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 606.77
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death