Learn More
Fulvestrant 9-sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fulvestrant 9-Sulfone |
| CAS | 98008-06-1 |
| Fórmula molecular | C32 H47 F5 O4 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (7α,17β)-7-[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfonyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17-diol, Fulvestrant Imp. B (EP), 7α-[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfonyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol, Fulvestrant 9-Sulfone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C32H47F5O4S/c1-30-17-15-26-25-12-11-24(38)21-23(25)20-22(29(26)27(30)13-14-28(30)39)10-7-5-3-2-4-6-8-18-42(40,41)19-9-16-31(33,34)32(35,36)37/h11-12,21-22,26-29,38-39H,2-10,13-20H2,1H3/t22-,26-,27+,28+,29-,30+/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H](CCCCCCCCCS(=O)(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)Cc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (7R,8R,9S,13S,14S,17S)-13-metil-7-[9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentilsulfonil)nonil]-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 622.77 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 622.3115 |