Learn More
Fulvestrant 3-Beta-D-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30180426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180426 10 mg 10 miligramos
30180179 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180426 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF86251010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261506-27-8
Fórmula molecular C38H55F5O9S
Peso molecular (g/mol) 782.89
Sinónimo (7alpha,17beta)-17-Hydroxy-7-[9-[(4,4,5,5,5-pentafluoropentyl)sulfinyl]nonyl]estra-1,3,5(10)-trien-3-yl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid;
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H]([C@H](CCCCCCCCCS(=O)CCCC(F)(F)C(F)(F)F)Cc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fulvestrant 3-beta-D-Glucuronide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C38H55F5O9S/c1-36-17-15-26-25-12-11-24(51-35-32(47)30(45)31(46)33(52-35)34(48)49)21-23(25)20-22(29(26)27(36)13-14-28(36)44)10-7-5-3-2-4-6-8-18-53(50)19-9-16-37(39,40)38(41,42)43/h11-12,21-22,26-33,35,44-47H,2-10,13-20H2,1H3,(H,48,49)/t22-,26-,27+,28+,29-,30+,31+,32-,33+,35-,36+,53?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 782.3487