Learn More
Polvo de fullereno, mezcla refinada, normalmente 73 % en C{60}, 22 %en C{70}, más de 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329557 5 g 5 g
11309557 250 mg 250 miligramos
11319557 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041181.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99685-96-8
Fórmula molecular C60
Peso molecular (g/mol) 720.66
Número MDL MFCD00282904
Clave InChI XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
Nombre IUPAC (C\{60}-I\{h})[5,6]fullereno
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fullerene powder
Nombre de nota Mixed refined
Color Negro-Marrón
Cantidad 5 g
Número UN UN1325
Concentration or Composition (by Analyte or Components) normalmente el 73 % C60, el 22 % C70, superior al 5 %
Forma física Polvo