Learn More
Polvo de fullereno, mezcla refinada, normalmente 73 % en C{60}, 22 %en C{70}, más de 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Fullerene powder |
| Nombre de nota | Mixed refined |
| Color | Negro-Marrón |
| Cantidad | 250 mg |
| Número UN | UN1325 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | normalmente el 73 % C60, el 22 % C70, superior al 5 % |
| Forma física | Polvo |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.