Learn More
Polvo de fullereno, + 99 % en C{70}, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389218
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389218 250 mg 250 miligramos
11399218 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389218 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042600.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 115383-22-7 | C70 | 840.77 g/mol
Fullerene powder is used for biomedical applications including the design of high-performance magnetic resonance imaging (MRI) contrast agents, X-ray imaging contrast agents, photodynamic therapy and drug and gene delivery. It is used in superconductors, photoactive polymers, film material modifiers, abrasive agent for cutting and grinding applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115383-22-7
Fórmula molecular C70
Peso molecular (g/mol) 840.77
Número MDL MFCD00282904
Clave InChI ATLMFJTZZPOKLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fullerene, fullerene 70, rugbyballene, carbon, 70-d5h fullerene, buckminsterfullerene, 5,6 fullerene-c70-d5h 6, c70-d5h 6 5,6 fullerene, fullerene powder, c 250mg
PubChem CID 16131935
ChEBI CHEBI:33195
Nombre IUPAC (C\{70}-D\{5h(6)})[5,6]fullereno
SMILES C12=C3C4=C5C6=C7C8=C9C%10=C%11C%12=C%13C%10=C%10C8=C5C1=C%10C1=C%13C5=C8C1=C2C1=C3C2=C3C%10=C%13C%14=C3C1=C8C1=C3C5=C%12C5=C8C%11=C%11C9=C7C7=C9C6=C4C2=C2C%10=C4C(=C29)C2=C6C(=C8C8=C9C6=C4C%13=C9C(=C%141)C3=C85)C%11=C27
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fullerene powder
Color De gris a negro
Densidad 1.7 g/mL
Punto de ebullición 500°C to 600°C (sublimation)
Notas del porcentaje del ensayo C70
Cantidad 250 mg
Número UN UN1325
Información de solubilidad Soluble in benzene and toluene. Insoluble in water.
Porcentaje de pureza ≥99%
Forma física Polvo
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Fullerene powder C70
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Fullerene C70