Learn More
Fullereno C60, TRC
Código de producto. 30134395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134395 250 mg 250 miligramos
30133224 100 mg 100 miligramos
17933355 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF862543250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99685-96-8
Fórmula molecular C60
Peso molecular (g/mol) 720.64
Sinónimo Buckminsterfullerene, Buckminsterfullerene (C60), Buckyball, C60 Fullerene, Carbon (C60), Carbon (C60) fullerene, Carbon (C60) mol., Carbon cluster (C60), Carbon, mol. (C60), Follene-60, Footballene, Footballene (C60), Fullerene, Fullerene C60 cluster, Fullerene-60, Fullerene-C60, Icosahedral C60, Nano-C60, Nanom Purple, Nanom Purple N 60S, Nanom Purple ST, Nanom Purple ST-A, Nanom Purple SU, Soccerballene, Tris-PC61BOE, XFC 01, [5,6]Fullerene C60, [60]Fullerene
SMILES c12c3c4c5c6c7c8c9c%10c%11c%12c9c%13c%14c%15c%12c%16c%17c%11c%18c%19c%10c%20c8c6c%21c%22c%20c%19c%23c%24c%18c%17c%25c%26c%16c%15c%27c%28c%14c(c7%13)c5c3c%28c%29c%27c%26c%30c%25c%24c%31c%23c%22c(c4%21)c1c%31c%30c2%29
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fullerene C60
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C60/c1-2-5-6-3(1)8-12-10-4(1)9-11-7(2)17-21-13(5)23-24-14(6)22-18(8)28-20(12)30-26-16(10)15(9)25-29-19(11)27(17)37-41-31(21)33(23)43-44-34(24)32(22)42-38(28)48-40(30)46-36(26)35(25)45-39(29)47(37)55-49(41)51(43)57-52(44)50(42)56(48)59-54(46)53(45)58(55)60(57)59
Formula Weight (peso de la fórmula) 720