Learn More
Fullereno C60, 99,9 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10574004 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10574004 1 g Frasco de vidrio 1 g
10647441 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10574004 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 295010010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99685-96-8 | C60 | 720.66 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99685-96-8
Fórmula molecular C60
Peso molecular (g/mol) 720.66
Número MDL MFCD00151408
Clave InChI XMWRBQBLMFGWIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo fullerene, buckminsterfullerene, buckyball, fullerene 60, 60 fullerene, footballene, fullerene-c60, 5,6 fullerene-c60-ih
PubChem CID 123591
ChEBI CHEBI:33128
Nombre IUPAC (C\{60}-I\{h})[5,6]fullereno
SMILES C12=C3C4=C5C1=C1C6=C7C2=C2C8=C3C3=C9C4=C4C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C7=C2C2=C7C8=C3C3=C8C9=C4C4=C9C%10=C5C5=C1C1=C6C6=C%11C2=C2C7=C3C3=C8C4=C4C9=C5C1=C1C6=C2C3=C41
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fullerene C60
Nombre de nota 99.9%
Color Negro a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.85% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 1472
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: >5mg/mL in toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 720.65
Porcentaje de pureza 99.90%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Fullerene C60
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3