Descripción
- Construido con nylon blanco calibre 13 y HPPE
- Un calzoncillo efectivo para todas las necesidades de la sala limpia
- Puños codificados por colores para facilitar la identificación de la talla
- Lavable para su reutilización
Especificaciones
Especificaciones
| Coating Material | Sin revestimiento |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reutilizables |
| Hand | Ambidiestro |
| Latex Free | Sí |
| Material | Nylon, HPPE |
| Tipo de producto | Forros completos de guante |
| Tamaño | XL |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Guante de mano completa |
| Mostrar más |