Learn More
MULTIROIR Recipiente EuroBox completo
Código de producto. 17276900
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
400 x 300 x 117 mm
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 220 mm
400 x 300 x 290 mm
600 x 400 x 100 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Color:
Azul
Blanco
Gris
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Color Tamaño de la unidad
17276900 600 x 400 x 100 mm Rojo cada uno
17236890 400 x 300 x 117 mm Gris cada uno
17246890 400 x 300 x 220 mm Gris cada uno
17256890 400 x 300 x 290 mm Gris cada uno
17266890 600 x 400 x 220 mm Gris cada uno
17276890 600 x 400 x 320 mm Gris cada uno
17286890 600 x 400 x 420 mm Gris cada uno
17296890 400 x 300 x 120 mm Azul cada uno
17206900 400 x 300 x 120 mm Blanco cada uno
17216900 400 x 300 x 120 mm Rojo cada uno
17226900 400 x 300 x 220 mm Azul cada uno
17236900 400 x 300 x 220 mm Blanco cada uno
17246900 400 x 300 x 220 mm Rojo cada uno
17256900 600 x 400 x 100 mm Azul cada uno
17266900 600 x 400 x 100 mm Blanco cada uno
17286900 600 x 400 x 220 mm Azul cada uno
17296900 600 x 400 x 220 mm Blanco cada uno
17206910 600 x 400 x 220 mm Rojo cada uno
17216910 600 x 400 x 320 mm Azul cada uno
17226910 600 x 400 x 320 mm Blanco cada uno
17236910 600 x 400 x 320 mm Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Código de producto. 17276900 Proveedor MULTIROIR N.º de proveedor BA12019
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Recipiente EuroBox completo con fondo sólido y paredes sólidas, ideal para el almacenamiento y transporte de mercancías
  • Recipiente EuroBox completo
  • La mejor relación calidad/precio del mercado
  • Fondos sólidos y paredes sólidas
  • Ideal para el almacenamiento y transporte de mercancías
  • Capacidad de carga apilable y alta
  • Resistente a la temperatura de -20 °C a 110 °C
Especificaciones
Tipo Archivador de portaobjetos Shandon
Material Polipropileno
Color Rojo
Forma Rectangulares
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 600 x 400 x 100 mm