Learn More
Fulacimstat, MedChemExpress
Código de producto. 16460597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16460597 50 mg 50 miligramos
16456987 5 mg 5 miligramos
16455196 100 mg 100 miligramos
16453016 25 mg 25 miligramos
16444268 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16460597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109059
MedChemExpress Fulacimstat is an orally available chymase inhibitor, with IC50s of 4, 3 nM for human and hamster chymase enzyme, respectively.
Fulacimstat is an orally available chymase inhibitor, with IC50s of 4, 3 nM for human and hamster chymase enzyme, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fulacimstat
CAS 1488354-15-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H16F3N3O6
Cantidad 50 mg
Sinónimo BAY1142524
Información de solubilidad DMSO : 5 mg/mL (10.26 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=CC=C(N2C)C(OC2=O)=C1)C=C(C(O)=O)C3=O)N3[C@H]4C5=CC=CC(C(F)(F)F)=C5CC4
Peso molecular (g/mol) 487.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.38
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation