Learn More
3M™ Gafas de seguridad Fuel™
Código de producto. 15709807 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tinción de lente:
Azul, Espejo
Bronce
Interior/exterior, Espejo
Rojo, Espejo
Color de marco:
Bronce
Plata
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tinción de lente Color de marco Tamaño de la unidad
15709807 Azul, Espejo Plata paquete de 20
15719807 Rojo, Espejo Bronce paquete de 20
15729807 Bronce Plata paquete de 20
15799797 Interior/exterior, Espejo Plata paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15709807 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100112718
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    579.00€
    315.41€ / paquete de 20
    Ahorro 263.59€
    45% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Las gafas de seguridad 3M™ Fuel™ están fabricadas con un material de nailon de alta densidad para resistencia a impactos, torsión y calor extremo.
  • Gafas de seguridad diseñadas para su uso en el trabajo, en casa o durante actividades recreativas en exteriores
  • Los soportes de las lentes moldeados de la montura impiden que las lentes se desplacen por un fuerte impacto frontal
  • Sistema de ventilación en el puente nasal y varillas para ayudar a evitar el empañamiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Homologación CE, EN 166:2001
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos
Descripción Revestimiento de espejo azul para una mayor durabilidad y una visión mejorada
Tinción de lente Azul, Espejo
Tipo de producto Gafas de seguridad
Color de marco Plata
Lens Material Policarbonato