Learn More
Fudosteine, MedChemExpress
Código de producto. 16408286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16408286 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16408286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0393
MedChemExpress Fudosteine is a cysteine derivative and a mucoactive agent. Fudosteine inhibits MUC5AC mucin hypersecretion by reducing MUC5AC gene expression.
Fudosteine is a cysteine derivative and a mucoactive agent. Fudosteine inhibits MUC5AC mucin hypersecretion by reducing MUC5AC gene expression.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fudosteine
Forma física Powder
CAS 13189-98-5
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H13NO3S
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (557.91 mM)
SMILES N[C@@H](CSCCCO)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 179.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.24
Porcentaje de pureza 98.0%