Learn More
Fucoxanthin, MedChemExpress
Descripción
Fucoxanthin is a marine carotenoid and shows anti-obesity, anti-diabetic, anti-oxidant, anti-inflammatory and anticancer activities.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fucoxanthin |
| CAS | 3351-86-8 |
| Color | Red |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C42H58O6 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | all-trans-Fucoxanthin |
| Información de solubilidad | DMSO : 12.5 mg/mL (18.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(/C(C)=C/C=C/C(C)=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C([H])=[C@@]=C([C@@]1(O)C)C(C)(C[C@H](OC(C)=O)C1)C)C[C@]2(C3(C)C)[C@@](C)(C[C@@H](O)C3)O2 |
| Peso molecular (g/mol) | 658.91 |
| Mostrar más |