Learn More
Fucosterol, TRC
Código de producto. 17929344
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17929344 10 mg 10 miligramos
17917254 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17929344 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF83612810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17605-67-3
Fórmula molecular C29 H48 O
Peso molecular (g/mol) 412.69
Sinónimo (3β,24E)-Stigmasta-5,24(28)-dien-3-ol, trans-Stigmasta-5,24(28)dien-3β-ol, Fucosterin
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(E,1R)-4-isopropil-1-metil-hex-4-enilo]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-3-ol
SMILES C\C=C(/CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)\C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fucosterol
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h7,10,19-20,23-27,30H,8-9,11-18H2,1-6H3/b21-7+/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 412.3705