Learn More
Fucoidan, Thermo Scientific™
Código de producto. 17585535 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17585535 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17585535 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 467460010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Especificaciones
Vector alfa FUCOIDAN
Nombre del producto químico o material Fucoidan
CAS 9072-19-9
Color De color amarillo claro a marrón
Pérdida por secado ≤10 %
Envase Frasco de vidrio
Número MDL 00131109
Cantidad 1 g
Forma física Polvo