Learn More
Fucoidan (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fucoidan |
| CAS | 9072-19-9 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Fucoidin, Fucoidine, Fuco'min, Nemacystus Mucilage, Sea Alga-F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O7S/c1-4-7(13-3)6(9)8(5(2)14-4)15-16(10,11)12/h4-9H,1-3H3,(H,10,11,12)/t4-,5+,6+,7-,8-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@]1([H])[C@@H](OC)[C@H](O)[C@H](OS(=O)(O)=O)[C@H](C)O1 |
| Nombre IUPAC | [(2S,3S,4S,5S,6R)-4-hidroxi-5-metoxi-2,6-dimetiloxan-3-il] sulfato de hidrógeno |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.0617 |